material
stainless steel bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9012413
온도 측정 범위
20-150 °C
용량
9 L (13 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
38 cm × 40 cm × 42 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
30 cm × 18 cm × 15 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.