주요 문서
Z742962
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B17, stainless steel bath (Insulated), capacity 13 - 17 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel bath (Insulated)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9903417
용량
13 - 17 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel B17 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)