추천 제품
AC/DC 입력
110 - 240 V AC, universal plug set
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PLS 420-3F
계량 용량 측정 범위
420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kern precision balances offer maximum accuracy for demanding measuring tasks in laboratories, industry and research. With versatile functions, simple operation and robust construction, they are the ideal solution for reliable results in any environment. The PLS series of balances offers a high-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.