추천 제품
AC/DC 입력
110 - 230 V AC, universal plug set
특징
Includes draft shield
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PFB 200-3
계량 용량 측정 범위
200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
플렛폼 직경
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Quick-displaying precision balance, now with larger housing for more secure footing.
- Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
- Compact size, practical for small spaces
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
- Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing results
- Draught shield standard (only for models with weighing plate size Ø 80 mm and 120 mm). weighing space WxDxH 158×143×64 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.