추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
material
stainless steel platform
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PCB 6000-1
계량 용량 측정 범위
6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
163 mm × 245 mm × 79 mm
플렛폼 너비 × 깊이
150 mm × 170 mm
베터리 전력
9 V rechargeable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The KERN PCB series offer an economical solution to precision weighing. The balances offer excellent build quality and reliability with unbeatable reproducibility in the price range.
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.