Z742796
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EMB 500-1BE
계량 용량 측정 범위
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
색상
black Balance
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
- Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
- Tare function facilitates formulation work
- Particularly flat design
- Secure and non-slip positioning with rubber feet
- Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.