추천 제품
AC/DC 입력
220 - 240 V AC, universal plug set
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EW 220-3NM+YKA-03
계량 용량 측정 범위
220 g, resolution: ±0.002 g, linearity: 0.002 g
플렛폼 직경
118 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
- Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the averag piece weight value
- GLP/ISO record keeping of weight values
- Percentage determination
- Totalising of pieces when counting
- Draught shield standard for models with weighing plate size Ø 118 mm, weighing space WxDxH 158×130×78 mm
- Protective working cover included with delivery
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.