material
stainless steel
특징
20 W Stirring Power
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 95200
파라미터
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
너비 × 깊이 × 높이
200 mm × 175 mm × 48 mm
중량
1.8 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Powerful control device for use with 2Mag steriMIXdrive stirring drives, with powerful 20 watt stirring power and mixWATCH stirring rod monitoring (without speed reduction). SoftStart function allows for reliable catching/centering and safe acceleration of the stirring rod, adjustable interval function for time-dependent restart, adjustable interval times for automatic restart of the stirrer after up to 240 seconds. Speed range from 100 to 1,200 rpm enables smooth stirring even at low speeds. Digital display for speed and interval setting, QuickSet for quickly setting the initial or maximum speed, QuickStop function to prevent overrunning and glass breakage, saving the last functional state when switching off.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.