주요 문서
Z742527
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.22
특징
Holds 1 x 96-well PCR plate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSWPCR2
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)