주요 문서
Z742525
Block for digital dry bath and MyBlock
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NC.21
설명
Quick-Flip universal block
특징
Holds 24 x 1.5-2.0 mL & 14 x 0.5ml
Holds 6 x PCR strips / 48 x 0.2 mL or 1 PCR Plate
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSWCMB
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)