특징
Holds 12 x 5.0 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSW5MT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.