특징
to hold 15 x 1.5 mL vials
for Mini dry bath with Heat Lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH100-15HL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742501-1EA | 4061835329779 |