material
aluminum
제조업체/상표
Q Labtech 100-TA0180-120
파라미터
-200 psi pressure (max)
180 psi max. pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pressure Adapter-12 mL-180 psi is designed to fit on 12 mL systems. This blue anodized aluminum adapter can hold up to 180 psi internal pressure. This higher threshold is ideal for hydrogenation and reactions involving ammonia hydroxide, methylamine, dimethylamine, formaldehyde, acetaldehyde, and hydrogen chloride.
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.