주요 문서
Z742366
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, UK plug
동의어(들):
control unit, power bank, power unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel housing
stainless steel plate
특징
4 step power setting (25/50/75/100%)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 90250
파라미터
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
너비 × 깊이 × 높이
200 mm × 155 mm × 38 mm
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 200 mm × 120 mm, no of position= 66
중량
~1.4 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Universal control unit for the connection of one stirring drive MIXdrive MTP, universal 10 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, 4-step power setting.
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)