주요 문서
Z742303
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
특징
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Benchmark Scientific R4040-1520
튜브 직경
10-13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
법적 정보
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)