material
stainless steel weighing plate
제조업체/상표
Benchmark Scientific W3100-210
측정 범위
resolution: 0.0001 g
계량 용량 측정 범위
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
칭량팬 직경
90 mm (3.5 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accuris™ Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.