material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
특징
neck thread external thread
포장
pack of 36 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D. × L
25 mm × 200 mm
용량
70 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740954-36EA | 4061833641583 |