material
PE
마개 크기
16
조인트
joint ST/NS neckstopper size 16
joint: stopper16
특징
class A meets DIN ISO-1042
포장
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.150 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740778-12EA | 4061832121758 |