주요 문서
Z740750
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 50 mL, tol. 0.060 mL, stopper size 9, PE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
PE
마개 크기
9
조인트
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
특징
class A meets ASTM E288
포장
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.060 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)