주요 문서
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
포장
pack of 6 ea
O.D. × H
80 mm × 45 mm
용량
90 mL
접시 직경 × 높이
80 mm × 45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)