주요 문서
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
soda-lime glass
무균
non-sterile
특징
autoclavable
lid
포장
pack of 24 ea
접시 용량
~30 mL
접시 직경 × 높이
50 mm × 17 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740618-24EA4061833641309