주요 문서
Z693103
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, yellow
동의어(들):
Tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS243071Y
길이 × 너비 × 높이
244 mm × 104 mm × 66 mm
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z693103-1EA4061832770079