주요 문서
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
material
aluminum
크기
S
길이 × 직경
254 mm × 9 mm , arm
링 직경
76 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)