주요 문서
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
동의어(들):
clamps, quick release clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6517-27
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z684864-1EA4061832353715