주요 문서
Z684457
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, septum-inlet, with PTFE inlet valve
joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
동의어(들):
solvent dispenser bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
round bottom flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for use with PureSolv Micro systems with a standard taper dispensing joint. PTFE inlet valve may be closed after filling to isolate dry solvent and to remove flask from system and take to another location for use. Use septum Z565695 or Z565679.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)