추천 제품
AC/DC 입력
110 V (AC)
특징
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ED 115
파라미터
5-300 °C temp. range
내부 챔버 용적
110 L
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
510 mm × 425 mm × 530 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ED115 comes with USB port for recording data
Natural convection ovens for all sterilization and drying tasks. It is also optimally suited to precise warm storage. Thanks to their temperature accurancies and efficiency, the drying ovens and heating chambers in the ED series are very economical.
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.