주요 문서
Z682810
Ace receiving flask,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
round bottom flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS35/20
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6902-240
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)