제조업체/상표
DURAN® 1200382
직경
62 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These connections fit the GL 80 stirred reactor systems which provide addition or removal of media from the bottle during the mixing process.
- The accessories can be autoclaved and are suitable for use in the biological sector
- The agitating elements are exchangeable and use up to 500 rpm is possible
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.