material
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GLS80)
특징
graduations
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 1178428
용량
20,000 mL
색상
clear glass
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.