주요 문서
Z680087
MyBlock mini dry bath vehicle power adapter
AC/DC input 12 V AC
동의어(들):
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH100-A12
일반 설명
To aid in that portability an optional 12 V adapter is available that will let you power up the MyBlock mini dry bath/block heater in a car, RV, Bus, even a boat. You can also use 12 V field batteries with the standard cigarette lighter adapter as a power source.
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z680087-1EA4061833584248