주요 문서
Z679004
RF1000 pipette filler filters
pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
일반 설명
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
법적 정보
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)