material
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
크기
XL
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
KCL 927
길이 × thickness
250 mm × 1.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nevocut is the new generation of cut protection gloves combining good sensitivity, flexibility and comfort with the highest level of cut protection (level 5).
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
법적 정보
NevoCut is a trademark of KCL GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.