주요 문서
Z676195
Plum saline eyewash refill
pkg of 500 mL
동의어(들):
Saline eyewash solution, Sterile saline rinse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 500 mL
제조업체/상표
Plum
일반 설명
A bottle containing a 0.9% sterile sodium chloride solution. The bottle can be used alone or as a refill for eyewash stations. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)