주요 문서
Z676160
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
동의어(들):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
material
plastic weighing plate
특징
CSA approved: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EMB 5.2K1
재고 정보
not available in EU
계량 용량 측정 범위
5200 g, resolution: 1 g
플렛폼 직경
150 mm
베터리 전력
9 V (Block)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z676160-1EA4061833582114