특징
3-compartments
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2538A
크기
460 mm × 307 mm × 63 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 compartments 430 x 80 mm & 1 compartment 430 x 110 mm
Keeps supplies organized and easily accessible. Polystyrene organizers are perfect for storing and organizing small laboratory supplies. Protect fragile items such as glassware. Fit in standard drawers or on benches and shelves.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.