제조업체/상표
DURAN® 1170682
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible modular liquid or gas transfer 80 connection cap system. Five different tubing diameters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm and 12.0 mm) can be connected. Sterile pressure equalisation is possible by using the syringe membrane filter. Unused ports can be closed with a closed top GL 18 PBT cap.
특징 및 장점
• Manufactured from PP, PTFE, EPDM• The flexible modular system allows an individual combination of the different components according to requirements and application• Five different tubing diameters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm and 12.0 mm) can be used by changing the inserts• Sterile pressure equalisation is possible by using the syringe filter• Unused ports can be sealed off with a blank GL 18 screw cap• Fully compatible with all the GLS 80 threads and therefore highly versatile
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.