주요 문서
Z674354
Duran® GLS 80 caps and accessories
Insert for GL 18 screw cap, I.D. 10.0 mm
동의어(들):
1160172
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
DURAN® 1160172
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible modular liquid or gas transfer 80 connection cap system. Five different tubing diameters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm and 12.0 mm) can be connected. Sterile pressure equalisation is possible by using the syringe membrane filter. Unused ports can be closed with a closed top GL 18 PBT cap.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)