주요 문서
Z674273
Duran® GLS 80 caps and accessories
GL 80 blue pouring ring
동의어(들):
1160166
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
DURAN® 1160166
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Permits opening and closing of the DURAN® GLS 80® bottle with only a three-quarter turn. A matching PP pouring ring is also available, permitting clean, drip-free use.
특징 및 장점
  • Triple thread permits user friendly opening and closing with only a three-quarter turn
  • Cap offer a linerless, integral lip seal
  • Pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z674273-10EA4061832800820