material
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GLS80)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 1112713
용량
1,000 mL
경부 I.D.
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The wide opening for safe and easy handling of powders and liquids makes the Duran GLS 80 bottle a versatile partner for all routine laboratory applications.
- Duran glass elliminates ion leaching problems
- Sturdy design enhances safety and service life
- Thermal properties allow sterilisation by autoclave
- Convenient and easy to read graduations
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.