주요 문서
Z673013
Disposable dust mask for non-toxic dust
pkg of 50 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46182002
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Conney Safety SAS2985
재고 정보
not available in EU
일반 설명
Provides relief and protection from nuisance dusts such as animal dander, pollen, and other nuisance-level dusts at exposures below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). Mask features an adjustable soft metal nosepiece and elastic headband. Not NIOSH approved.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)