주요 문서
Z671800
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS10, AC/DC input 115 V AC, platform size 280 mm × 280 mm
동의어(들):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.76
material
ceramic plate
특징
CSA approved
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3581401
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
재고 정보
not available in EU
파라미터
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
플렛폼 크기
280 mm × 280 mm
교반기 용적
15 L
중량
13.2 lb
출력
1500 watts (heater)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
C-MAG HS 10 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
특징 및 장점
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)