주요 문서
Z654795
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.3 universal attachment, 150 mm, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.73
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3342400
직경
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA VG 3.3 Universal attachment, round, 150mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)