주요 문서
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
특징
CE compliant
제조업체/상표
F12-ED
Julabo 9116612
재고 정보
available only in EU
온도 측정 범위
-20 - 100 °C
파라미터
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
냉각 용량
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
가열기 용량
2 kw
너비 × 길이 × 높이
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
용량
4.5 L
용적
4.5 L
4500 mL
중량
22 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)