주요 문서
Z648558
Stuart Scientific SA8 vortex mixer accessories
accessory heads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.73
제조업체/상표
Bibby
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
package of
  • 1 × multiwell plate holder
  • 1 × circular foam insert for beakers and flasks up to 500 mL
  • 1 × rectangular foam insert (holds 8 x 0.2 mL, 8 x 0.5 mL and 16 x 1.5 mL microcentrifuge tubes)
  • 1 × rectangular foam insert (plain, user may cut holes to own requirements)
법적 정보
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)