주요 문서
Z648434
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 19/26, cone joint: ST/NS 19/26
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
cone joint: ST/NS19/26
socket joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit RA 3/22/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)