Key Documents
Z646105
Julabo® open circulating baths, E models
EH-27, AC/DC input 230 V AC, volume 27 L, temp. range 20-150 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
특징
CE compliant
optional cooling coil & bath cover
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
EH-27
Julabo 9118427
온도 측정 범위
20-150 °C
파라미터
20-150 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
2 kw
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
36 cm × 30 cm × 20 cm
용량
27 L
용적
27 L
27000 mL
중량
13 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Baths with circulators mounted on a stainless steel bridge. Ready for temperature applications to an external loop circuit and/or simultaneous operation in the bath tank.
Economy series:
  • PID 1 temperature control
  • Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
  • Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
  • High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
  • ED models temperature range 20-100°C
  • EH models working temperature range 20-150°C
  • EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)