주요 문서
Z645265
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.25, 0.25mm, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2938900
크기
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)