주요 문서
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
동의어(들):
grinders, grinding mill
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
stainless steel (milling chamber)
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2870900
너비 × 높이 × 높이
320 mm × 560 mm × 300 mm
적합성
suitable for
일반 설명
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1