product name
Sterlitech silver metal membranes, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
무균
non-sterile
포장
pkg of 100
제조업체/상표
Steriltech 45330
직경
13 mm
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
법적 정보
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.