주요 문서
Z620262
DURAN culture tubes
H × diam. 180 mm × 18 mm
동의어(들):
261352357
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
neck thread external thread
DIN thread 18
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
DURAN® 261352357
높이 × 직경
180 mm × 18 mm
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)